8.52338
Fmoc-thioproline
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-thiaproline,Fmoc-thiazolidine-4-carboxylic acid
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
S1CN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C19H17NO4S/c21-18(22)17-10-25-11-20(17)19(23)24-9-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChIKey
HUWNZLPLVVGCMO-KRWDZBQOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Villain, et al. in ′Peptides: The wave of the future, Proc. Second Int.& 17th American Peptide Symposium′, M. Lebl & R A. Houghten (Eds), American peptide Society, 2001, pp. 107.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3