8.52193
Fmoc-Ile-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Ile-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H34N2O6/c1-6-16(2)23(25(31)30-24(26(32)33)17(3)36-28(30,4)5)29-27(34)35-15-22-20-13-9-7-11-18(20)19-12-8-10-14-21(19)22/h7-14,16-17,22-24H,6,15H2,1-5H3,(H,29,34)(H,32,33)/t16-,17+,23-,24-/m0/s1
InChIKey
VZNSFSVZJYPRMN-OOADCZFESA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -27.0 - -22.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 1.50 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.