Wichtige Dokumente
8.52128
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H14F5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)CNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)F)F
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
InChIKey
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1507
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC (0004)): < 4% DCU
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (0,5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3