8.51021
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
O-(2-Azidoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-heptaethyleneglycol
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
oil
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)COCC(=O)O
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
InChIKey
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Öl
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable