8.45087
Acetaldehyde dimethyl acetal
Msynth™plus
Synonym(e):
Dimethylacetal, 1,1-Dimethoxyethan
About This Item
Dampfdruck
200 hPa ( 20 °C)
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-113 °C
Übergangstemp.
flash point -17 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChIKey
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Identität (IR): entspricht
Methanol (GC): chargenspezifischer Wert
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup