Merck
8.45061
Sigma-Aldrich
Triethylamine
Synonym(e):
TEA
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Dampfdruck
72 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
215 °C
Wirksamkeit
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.2-9.3 % (v/v)
pH-Wert
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-115 °C
Übergangstemp.
flash point -11 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Farbzahl: ≤ 20
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht