8.44001
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.3 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Kinematische Viskosität
2.53 cSt(20 °C)
Übergangstemp.
flash point 104 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
(Gemisch aus Dimethyladipat, Dimethylglutarat) zur Synthese
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F
Flammpunkt (°C)
104 °C