Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 92.30 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 372.00 |
Über diesen Artikel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +27 to +34°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C([C@@H]2N(CCO[C@@H]2O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)CC(NC4=O)=NN4P(O)(O)=O)C=C1.CNC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
InChI
1S/C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)40-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)33(6-7-39-20)11-18-31-21(35)34(32-18)41(36,37)38;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H,31,32,35)(H2,36,37,38);2*4-13H,2-3H2,1H3/t12-,19+,20-;2*4-,5+,6+,7+/m100/s1
InChI key
VRQHBYGYXDWZDL-OOZCZQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?