Wichtige Dokumente
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3-Tribromopropane
Größe auswählen
50 ML
CHF 120.00
250 ML
CHF 512.00
CHF 120.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 120.00
250 ML
CHF 512.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5Br3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
EG-Index-Nummer:
202-478-8
NACRES:
NA.22
CHF 120.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
220 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
16-17 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
2.398 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChIKey
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup