Alle Fotos(1)
Key Documents
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
Synonym(e):
3-Benzoylpyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
226-561-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
solid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
InChIKey
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 36 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 40 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3