Wichtige Dokumente
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Synonym(e):
Triisooctylamine
About This Item
Lineare Formel:
(C8H17)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
247-092-0
Assay
≥95.0% (acidimetric)
Form
liquid
bp
>204 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C (DIN 51758)
Dichte
0.800 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChIKey
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2