Wichtige Dokumente
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
Synonym(e):
3,6-Dichloropyridazine
Größe auswählen
25 G
CHF 74.40
100 G
CHF 175.00
CHF 74.40
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 74.40
100 G
CHF 175.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
205-478-6
NACRES:
NA.22
CHF 74.40
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChIKey
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 66 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 69 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3