Wichtige Dokumente
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Größe auswählen
25 G
CHF 54.20
100 G
CHF 119.00
CHF 54.20
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 54.20
100 G
CHF 119.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
216-907-1
NACRES:
NA.22
CHF 54.20
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChIKey
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 65 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 68 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable