Wichtige Dokumente
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
Synonym(e):
Trichloro(chloromethyl)silane
Größe auswählen
25 ML
CHF 118.00
CHF 118.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 118.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
216-316-9
NACRES:
NA.22
CHF 118.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.47 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChIKey
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 95.5 %Identität (IR)entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F
Flammpunkt (°C)
69 °C