Alle Fotos(2)
Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
205-868-6
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
108-110 °C/35 hPa
Übergangstemp.
flash point 81 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
InChIKey
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup