Wichtige Dokumente
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
Größe auswählen
1 G
CHF 51.90
CHF 51.90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 51.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
206-716-1
NACRES:
NA.22
CHF 51.90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChIKey
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Wasser): -74.0 - -68.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable