Wichtige Dokumente
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Dimethylbenzothiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-404-4
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 42 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup