Dokumente
8.41331
Sigma-Aldrich
Pentafluorbenzoylchlorid
for synthesis
Synonym(e):
Pentafluorbenzoylchlorid, Perfluorbenzoylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7ClF5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
218-842-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
158-159 °C/1013 hPa
Dichte
1.664 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChIKey
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • GC-MS Analyse von biologischem Nitrat und Nitrit unter Verwendung von Pentafluorbenzylbromid in wässrigem Aceton: Eine Doppelrolle von Carbonat/Bicarbonat als Verstärker … Eine Studie zur nicht-katalytischen Rolle von Carbonat/Bicarbonat bei Derivatisierungsreaktionen mit Pentafluorbenzoylchlorid (D Tsikas, 2021).
  • Photokonjugation von Temperatur- und pH-reaktiven Polymeren mit Siliciumdioxid-Nanopartikeln zur Trennung und Anreicherung von Bakterien Eine Methode mit einer Amidierungsreaktion zwischen Amino-funktionalisiertem Siliciumdioxid und Pentafluorbenzoylchlorid (H Zheng, H Gong, L Cao, H Lin, L Ye, 2021).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,658–1,662
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable