Wichtige Dokumente
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
Größe auswählen
1 G
CHF 48.30
5 G
CHF 195.00
CHF 48.30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 48.30
5 G
CHF 195.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
206-945-7
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
≥98.0% (GC)
CHF 48.30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
bp
73-75 °C/11 hPa
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C
Übergangstemp.
flash point 83 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChIKey
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 42 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 47 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup