8.41029
Octadecylamine
for synthesis
Synonym(e):
1-Aminooctadecan, Stearylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<100 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (GC)
Form
solid
Wirksamkeit
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
132 °C/43 hPa
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChIKey
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup