Wichtige Dokumente
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
Synonym(e):
Tribenzylamine
Größe auswählen
250 G
CHF 98.00
10 KG
CHF 4’200.00
CHF 98.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 98.00
10 KG
CHF 4’200.00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
210-638-3
NACRES:
NA.22
CHF 98.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChIKey
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 91 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 94 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
399.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
204 °C - closed cup