8.21987
Chloroethane
for synthesis
Synonym(e):
Chloroethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1342 hPa ( 20 °C)
Form
gas
Selbstzündungstemp.
510 °C
Expl.-Gr.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-142 °C
Übergangstemp.
flash point -43 °C
Löslichkeit
5.8 g/L (slow decomposition)
Dichte
0.92 g/cm3 at 6 °C
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
-50.0 °C - closed cup