8.21961
Benzyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Trimethylbenzylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.0001 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
243 °C
Löslichkeit
800 g/L
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2