Wichtige Dokumente
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
Größe auswählen
50 ML
CHF 33.20
100 ML
CHF 41.70
500 ML
CHF 84.90
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 33.20
100 ML
CHF 41.70
500 ML
CHF 84.90
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
201-112-4
NACRES:
NA.22
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
3.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °C
Expl.-Gr.
0.9-7.0 % (v/v)
bp
142 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Dichte
0.8888 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(OCC)(OCC)C)CC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Flammpunkt (°C)
39 °C - Non-equilibrium method