Wichtige Dokumente
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Synonym(e):
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Größe auswählen
5 G
CHF 44.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 355.00
CHF 44.30
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 44.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 355.00
About This Item
Lineare Formel:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
EG-Index-Nummer:
214-108-2
NACRES:
NA.22
CHF 44.30
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
InChIKey
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 68 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 72 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable