Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
Synonym(e):
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
211-410-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
bp
398 °C
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
InChIKey
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 78 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 82 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable