Wichtige Dokumente
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
Synonym(e):
p-Benzoylphenol
Größe auswählen
25 G
CHF 36.90
100 G
CHF 98.90
CHF 36.90
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 36.90
100 G
CHF 98.90
About This Item
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
214-507-1
NACRES:
NA.22
CHF 36.90
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
InChIKey
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 131 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 133 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable