Wichtige Dokumente
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
Synonym(e):
1-Heptanol, Heptyl alcohol
Größe auswählen
100 ML
CHF 26.00
500 ML
CHF 63.00
1 L
CHF 90.90
CHF 26.00
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 26.00
500 ML
CHF 63.00
1 L
CHF 90.90
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-897-9
NACRES:
NA.22
CHF 26.00
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
350 °C
Wirksamkeit
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9 % (v/v)
bp
176 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Übergangstemp.
flash point 78 °C
Löslichkeit
1 g/L
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup