Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-572-7
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
171.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-80 °C
Übergangstemp.
flash point 56 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
132.8 °F
Flammpunkt (°C)
56 °C