Dokumente
8.20386
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
for synthesis
Synonym(e):
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
213-928-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.7 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
142-145 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 143 °C
Löslichkeit
0.006 g/L
Dichte
1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
InChIKey
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Sn): ≥ 96.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
thymus gland
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup