Wichtige Dokumente
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonym(e):
Isobutylchlorid
Größe auswählen
50 ML
CHF 34.80
250 ML
CHF 83.90
CHF 34.80
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 34.80
250 ML
CHF 83.90
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
208-157-9
NACRES:
NA.22
CHF 34.80
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
161 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
395 °C
Expl.-Gr.
2.0-8.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-131 °C
Übergangstemp.
flash point -17 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19.4 °C - closed cup