Wichtige Dokumente
8.20109
Sigma-Aldrich
Anthracene
for synthesis
Synonym(e):
Anthracene, Paranaphthalene
Größe auswählen
100 G
CHF 43.20
250 G
CHF 91.90
CHF 43.20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 43.20
250 G
CHF 91.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-371-1
NACRES:
NA.22
CHF 43.20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.000008 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
213-217 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Löslichkeit
<0.0001 g/L
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
330 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChIKey
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.5 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 213 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 217 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup