Merck
8.1887A
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Synonym(e):
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4AlLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352306
EG-Index-Nummer:
240-877-9
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (decomposition)
Dichte
0.917 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
400 kg/m3
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis. CAS 16853-85-3, EC Number 240-877-9, chemical formula LiAlH₄.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (gasvolumetrisch): ≥ 96.0 %
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable