8.18834
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Dichlorobenzoic acid
Empfohlene Produkte
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 152 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 156 °C
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 152 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 156 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable