Wichtige Dokumente
8.18736
Sigma-Aldrich
Methyl pivalate
for synthesis
Synonym(e):
Pivalinsäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
209-959-1
Dampfdruck
65 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Wirksamkeit
1563 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
100-102 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 6 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChIKey
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.875
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C