Wichtige Dokumente
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
Synonym(e):
D-Weinsäurediethylester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrat
Größe auswählen
25 ML
CHF 79.00
CHF 79.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 79.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
237-458-8
NACRES:
NA.22
CHF 79.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
bp
162 °C/25 hPa
mp (Schmelzpunkt)
17 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
1.20 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Wasser): -27.0 - -24.0 °
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup