Wichtige Dokumente
8.18556
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
224-672-1
Dampfdruck
0.2 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-6.3 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChIKey
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup