Wichtige Dokumente
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
3-Fluorobenzyl chloride
Größe auswählen
10 ML
CHF 80.60
CHF 80.60
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 80.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
207-264-8
NACRES:
NA.22
CHF 80.60
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
176-177 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 58 °C
Dichte
1.21 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup