Wichtige Dokumente
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Brompentansäure
Größe auswählen
50 G
CHF 88.70
CHF 88.70
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 88.70
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
218-185-3
NACRES:
NA.22
CHF 88.70
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp (Schmelzpunkt)
38-41 °C
Übergangstemp.
flash point >112 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChIKey
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 38 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 41 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup