Wichtige Dokumente
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Synonym(e):
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Größe auswählen
5 ML
CHF 156.00
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 156.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
250-045-7
NACRES:
NA.22
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥93.0% (GC)
Form
liquid
bp
99-100 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 1 °C
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F
Flammpunkt (°C)
1 °C