Wichtige Dokumente
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Größe auswählen
50 G
CHF 43.90
250 G
CHF 136.00
CHF 43.90
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 43.90
250 G
CHF 136.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
216-938-0
NACRES:
NA.22
CHF 43.90
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C
Löslichkeit
118 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)C(C(CC(=O)O)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 186 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 190 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable