Wichtige Dokumente
8.14863
Sigma-Aldrich
Diethylammonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
Diethylammonium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12N · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
228-466-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
215-218 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 216 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 219 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable