Wichtige Dokumente
8.14704
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid methyl ester
Größe auswählen
5 G
CHF 125.00
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 125.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
225-193-0
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)O)C)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
InChIKey
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 143 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 146 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable