Wichtige Dokumente
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
Synonym(e):
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
Größe auswählen
25 ML
CHF 64.90
CHF 64.90
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 64.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
223-982-4
NACRES:
NA.22
CHF 64.90
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.6 (50 g/L in H2O)
Übergangstemp.
flash point 72 °C
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChIKey
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup