Wichtige Dokumente
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
Größe auswählen
100 G
CHF 27.40
1 KG
CHF 61.20
25 KG
CHF 395.00
CHF 27.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 27.40
1 KG
CHF 61.20
25 KG
CHF 395.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
226-218-8
NACRES:
NA.22
CHF 27.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
1.2 (10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (decomposition)
Löslichkeit
213 g/L
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable