Wichtige Dokumente
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Synonym(e):
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
Größe auswählen
25 G
CHF 56.50
100 G
CHF 98.10
250 G
CHF 180.00
CHF 56.50
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 56.50
100 G
CHF 98.10
250 G
CHF 180.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
207-353-1
NACRES:
NA.22
CHF 56.50
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
205-208 °C
Übergangstemp.
flash point 66 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spez. Drehung [α²0/D (c=5 in Ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F
Flammpunkt (°C)
66 °C