Wichtige Dokumente
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
Synonym(e):
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
201-067-0
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
liquid
bp
170-173 °C/1 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-80 °C
Übergangstemp.
flash point 204 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChIKey
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
422.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
217 °C - closed cup