8.14186
Glycolic acid
(70% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Hydroxyacetic acid
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
0.1 (25 °C in H2O)
bp
112 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
10 °C
Dichte
1.262 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
- Poly (lactic-co-glycolic acid)-based composite bone-substitute materials: Focuses on the use of glycolic acid in composite materials for bone substitution and its impact on mechanical properties and degradation performance (D Zhao, T Zhu, J Li, L Cui, Z Zhang, X Zhuang, J Ding - Bioactive Materials, 2021). Read more.
- An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.264
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable