Wichtige Dokumente
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
Synonym(e):
Nitrobenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
EG-Index-Nummer:
202-716-0
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
480 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.8-40 % (v/v)
Brechungsindex
n20/589 1.553
pH-Wert
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
6.0 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Löslichkeit
1.90 g/L
Dichte
1.20 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup