Wichtige Dokumente
8.06021
Sigma-Aldrich
Methansulfonylchlorid
for synthesis
Synonym(e):
Methansulfonylchlorid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-706-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
2.79 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
435 °C
Wirksamkeit
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C
Übergangstemp.
flash point 102 °C
Dichte
1.478 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChIKey
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für die Synthese
Anwendung
Methansulfonylchlorid zur Synthese. CAS-Nr. 124-63-0, EG-Nummer 204-706-1, chemische Formel CH₃SO₂Cl.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 99,0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1,473–1,476Identität (IR)entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup